Merck
765759
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
95%
别名:
3-(Trifluoromethyl)indene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7F3
分子量:
184.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.489
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C1=CCc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F3/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI 密鑰
PCPRMODISMAALW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)