化驗
95%
形狀
solid
特點
generation 2
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
193-194 °C (decomposition)
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Na+].Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.COc3ccc(c(OC)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H35O5PS.C12H10N.ClH.Na.Pd/c1-30-22-17-18-24(33(27,28)29)26(31-2)25(22)21-15-9-10-16-23(21)32(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;/h9-10,15-20H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,27,28,29);1-6,8-9H,13H2;1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
MWQYWXJKMDRSJN-UHFFFAOYSA-L
應用
- DNA 相容的 Suzuki Miyaura 反应,DNA 连接的芳基卤化物和各种硼酸/酯(包括杂芳基硼酸)之间的反应。
- DNA 相容的羟基羰基化反应。
- 硼酸酯和溴化环核苷酸之间的交叉偶联反应,在磷酸钾和盐酸存在下合成环腺苷和鸟苷一磷酸。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3