Merck
776246
Sigma-Aldrich
SPhos Pd G3
97%
别名:
(2-二环己基膦基-2′,6′-二甲氧基联苯)[2-(2′-氨基-1,1′-联苯)]甲磺酸钯(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H48NO5PPdS
分子量:
780.26
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
特點
generation 3
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
197-214 °C
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.COc3cccc(OC)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C26H35O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
SCWODMZBSVVMRH-UHFFFAOYSA-M
相关类别
一般說明
SPhos Pd G3 是一种 第三代(G3) Buchwald 预催化剂,可用于交叉偶联反应,形成C-C、C-N、C-O、C-F、C-CF3 和 C-S 键。它对空气、水分和热均具有稳定性,并且可溶于多种常见有机溶剂。其独有特征包括催化剂负载量低、反应时间短、有效形成催化物质以及精确控制配体:钯比率。
應用
SPhos Pd G3 可作为 Suzuki-Miyaura 催化剂-转移聚合(SCTP)反应的预催化剂,包括富电子和缺电子(杂)芳烃。它还被用作催化剂,在位阻硼半聚物和醌二叠氮之间形成 Csp3–Csp2 键,这是阿扎咪酮对映选择性合成的关键中间步骤。
用于交叉偶联的钯催化剂
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.