Merck
761915
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
95%
别名:
4-Bromo-6-quinolinecarboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H8BrNO2
分子量:
266.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
145-150 °C
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)