Merck
764655
Sigma-Aldrich
4-戊腈
97%
别名:
1-氰基-3-丁炔, 4-氰基-1-丁炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N
CAS号:
分子量:
79.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4350
密度
0.9063 g/mL at 25 °C
官能基
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C#CCCC#N
InChI
1S/C5H5N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-4H2
InChI 密鑰
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.9 °F
閃點(°C)
65.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)