等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.77 (vs air)
蒸汽壓力
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
1043 °F
expl. lim.
8 %
技術
toxicology assay: suitable
雜質
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯是一种六元芳香族化合物。根据从头计算法,人们研究了超卤诱导苯分子离子化的能力。苯是一种常用的工业溶剂,也是一种气体污染物和潜在的致癌物质。
應用
笨可以用于下列过程:
- 使用Pd催化剂和醋酸作为溶剂,通过需氧氧化,生成苯乙酸。
- 在钒催化剂支持中孔氮化碳存在,通过羟基化作用形成苯酚。
- 将Li3N和 GaCl3在280℃反应,制备氮化镓(GaN)纳米颗粒。
包裝
查看可回收的容器产品。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F
閃點(°C)
-11 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A benzene-thermal synthetic route to nanocrystalline GaN.
Science, 272(5270), 1926-1927 (1996)
Vanadia supported on mesoporous carbon nitride as a highly efficient catalyst for hydroxylation of benzene to phenol.
Catalysis Science & Technology, 5(3), 1504-1513 (2015)
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
The microbial degradation of recalcitrant hydrocarbons is an important process that can contribute to the remediation of oil and gas-contaminated environments. Due to the complex structure of subsurface terrestrial environments, it is important to identify the microbial communities that may
Palladium-catalyzed aerobic acetoxylation of benzene using NOx-based redox mediators.
Journal of Organometallic Chemistry, 793, 263-268 (2015)
Ionizing benzene with superhalogens.
Chemical Physics Letters, 619, 32-35 (2015)