Merck
754404
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH-(phenyl-d5)
99 atom % D, 98% (CP)
别名:
Boc-D-Phenylalanine-(phenyl-d5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14D5H14NO4
分子量:
270.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
78-87 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
ZYJPUMXJBDHSIF-IYMQPUKBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)