所有图片(4)
About This Item
线性分子式:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
170.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
環保替代產品評分
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
環保替代類別
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品属于重新设计产品类别,在“危险性较小的化学合成”、“更安全的溶剂和助剂”和“使用可再生原料”绿色化学原则方面取得了重大进步。点击此处查看其 DOZN 记分卡。
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Han Guo et al.
Molecular biology and evolution, 37(4), 1090-1099 (2019-12-07)
Many plants emit diverse floral scents that mediate plant-environment interactions and attain reproductive success. However, how plants evolve novel and adaptive biosynthetic pathways for floral volatiles remains unclear. Here, we show that in the wild tobacco, Nicotiana attenuata, a dominant