Merck
490148
Sigma-Aldrich
L-苯基-d5-丙氨酸-2,3,3-d3
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
L-Phenyl-d5-alanine-a,ß,ß-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CD2CD(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
173.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
光學活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,8D
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-WYMAAGAPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)