About This Item
线性分子式:
4-(HO)C6D4CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
185.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -12°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[H][C@](N)(Cc1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
OUYCCCASQSFEME-FCDGGRDXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1