Merck
492868
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(HO)13C6H413CH213CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
190.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
技術
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+9
SMILES 字串
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI 密鑰
OUYCCCASQSFEME-ZNZHEFIISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)