Merck
724238
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetyl chloride
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CH2COCl
分子量:
159.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
2-8°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)