Merck
687022
Sigma-Aldrich
MES-d13
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
4-吗啉乙磺酸-d13 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D13NO4S
分子量:
208.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
質量偏移
M+13
SMILES 字串
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD
InChI 密鑰
SXGZJKUKBWWHRA-ZPJQSATDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)