Merck
753130
Sigma-Aldrich
双(三氟甲烷磺酰亚胺)钡
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4BaF12N2O8S4
分子量:
697.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
反應適用性
core: barium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ba]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ba/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
ZFICMXSMTNWQDX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)