About This Item
经验公式(希尔记法):
C2F6NNaO4S2
CAS号:
分子量:
303.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
257.1-258.4 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Na])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Na/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI 密鑰
YLKTWKVVQDCJFL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钠(三氟甲基磺酰基)亚胺用作电池和燃料电池的电解质。此外,它还被用作路易斯酸和离子液体。
應用
用途:
- 电池和燃料电池用电解液
- 离子液体
- 路易斯酸
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai, R.; et al.
Tetrahedron, 65, 5361-5368 (2009)
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai R, et al.
Tetrahedron, 65(27), 5361-5368 (2009)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
762377-1G | 4061826654392 |
762377-5G | 4061833340219 |