Merck
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H9BrS
CAS号:
分子量:
157.07
Beilstein:
3556022
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
190-200 °C
官能基
thioether
SMILES 字串
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)