Merck
303593
Sigma-Aldrich
三甲基甲基硫酸硫
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3S(OSO3CH3)
CAS号:
分子量:
188.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
92-94 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES 字串
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
應用
醛和酮的亚甲基化反应的有效试剂,可形成环氧化物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthetic Communications, 15, 749-749 (1985)