Merck
750131
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2,2,3,3-d3
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4,15N2,2,3,3-d3, L-Aspartic acid 4-amide-13C4,15N2,2,3,3-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215N13CO13CD213CD(15NH2)13COOH
分子量:
141.09
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
235 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+9
SMILES 字串
[15NH2][13C]([13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])([15NH2])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
DCXYFEDJOCDNAF-YTEKHOIXSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)