Merck
745529
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-4-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
13C Labeled 4-Heptyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC8H18O2
分子量:
159.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCC[13CH](OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i9+1
InChI 密鑰
JPXGPRBLTIYFQG-QBZHADDCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F
閃點(°C)
68 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)