Merck
108081
Sigma-Aldrich
二对甲苯酰基-D-酒石酸 一水合物
98%
别名:
D-酒石酸 2,3-二对甲苯酰酯 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2 · H2O
CAS号:
分子量:
404.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
mp
163-165 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES 字串
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
InChI 密鑰
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)