Merck
740535
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH213CH213CH2OPO3H2
分子量:
143.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[13CH2][13CH2]OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1+1,2+1
InChI 密鑰
SUHOOTKUPISOBE-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)