Merck
736066
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
97%
别名:
2-Cyano-3,5-difluorpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2F2N2
分子量:
140.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
30-34 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES 字串
Fc1cnc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChI 密鑰
WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F
閃點(°C)
90 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)