Merck
732990
Sigma-Aldrich
7-Bromo-4-hydroxycoumarin
别名:
7-Bromo-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Bromo-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrO3
CAS号:
分子量:
241.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
244-249 °C
官能基
bromo
ester
ketone
SMILES 字串
OC1=CC(=O)Oc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H5BrO3/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,11H
InChI 密鑰
UJWIUPBUKQLTTJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)