Merck
730130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trifluoromethyl)acrylate
contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer, 97%
别名:
MTFMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5F3O2
CAS号:
分子量:
154.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
包含
<50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
折射率
n20/D 1.359
密度
1.262 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(4(9)10-2)5(6,7)8/h1H2,2H3
InChI 密鑰
GTRBXMICTQNNIN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
73.0 °F - closed cup
閃點(°C)
22.8 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)