Merck
474223
Sigma-Aldrich
2-(全氟辛基)乙基甲基丙烯酸酯
contains MEHQ as inhibitor, 97%
别名:
HDFDMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)7CF3
CAS号:
分子量:
532.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
包含
MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.343 (lit.)
bp
110 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
PFAS testing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H9F17O2/c1-5(2)6(32)33-4-3-7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1,3-4H2,2H3
InChI 密鑰
HBZFBSFGXQBQTB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基甲基丙烯酸酯是一种带有甲基丙烯酸酯官能团的氟化丙烯酸酯单体。使用该单体制造的涂层和材料可获得出色的防水性。它可以用作表面改性剂,改变不同基材的性能。它可以用于增强表面润滑性、减少摩擦、改善药物释放性能或改变表面能。凭借疏水性、热稳定性、化学和油类抗性,它在涂料、粘合剂和表面处理领域得到了广泛应用。
應用
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基甲基丙烯酸酯可用于:
  • 作为单体,合成聚(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基甲基丙烯酸酯)(PFDMA)。PFDMA可用于通过引发化学气相沉积(iCVD)制备排斥水和油的超两亲性海绵。
  • 作为表面改性剂,改变不锈钢(SUS)膜的表面能,以从湿生物质中分离微藻脂质。这有助于简化微藻衍生生物柴油的生产过程。
  • 用于制造生物相容性聚合物涂层,以跨粘膜输送口服药物。聚合物涂层可诱导疏水性,有助于避免药物在不需要的方向上释放。
  • 作为前体/单体,制备用作锂金属电池电解质的三嵌段共聚物。它增强了机械强度、锂离子迁移数和循环稳定性。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1