Merck
367656
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六氟异丙基丙烯酸酯
99%
别名:
HFiPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2CH(CF3)2
CAS号:
分子量:
222.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1.22 psi ( 20 °C)
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.319 (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F6O2/c1-2-3(13)14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h2,4H,1H2
InChI 密鑰
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)