化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
官能基
alkyl halide
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
InChI 密鑰
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
135.3 °F
閃點(°C)
57.38 °C