Merck
377775
Sigma-Aldrich
3-溴-1-(三甲基硅基)-1-丙炔
98%
别名:
3-(三甲基硅基)炔丙基溴, 3-溴-1-(三甲基硅基)-1-丙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2C≡CSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
191.14
Beilstein:
2037650
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
44-45 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#CCBr
InChI
1S/C6H11BrSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h5H2,1-3H3
InChI 密鑰
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3-溴-1-(三甲基甲硅烷基)-1-丙炔已被报道为一种炔丙基化剂。已利用铟金属对3-溴-1-(三甲基甲硅烷基)-1-丙炔与α-酮酯的选择性反应进行了研究。
應用
3-溴-1-(三甲基甲硅烷基)-1-丙炔可用于制备四氢异喹啉-3-羧酸衍生物。它可用作γ-碳上β-酮酸酯的二价阴离子烷基化试剂。它可用于制备末端共轭烯炔和烯丙醇。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 414-414 (1991)
A convenient allylation of 1, n-dicarbonyl compounds using organoindium reagents.
Lee PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(12), 2301-2304 (2001)
A Convenient Propargylating Agent. 3-Bromo-1-Trimethylisilyl-1-Propyne.
Miller RB.
Synthetic Communications, 2(5), 267-272 (1972)
Liebigs Ann. Chem., 673-673 (1994)
Utilization of trimethylsilylpropyne as an acetonyl unit in the synthesis of cyclopentenones. Applications to the synthesis of jasmone and dihydrojasmone. Can
Sum P-E and Weiler L.
Canadian Journal of Chemistry, 56(17), 2301-2304 (1978)