About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11N
CAS号:
分子量:
133.19
Beilstein:
3196204
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
推荐产品
化驗
≥98.5% (GC)
99%
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES 字串
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup