Merck
366943
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-苄基-3-吡咯烷醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO
分子量:
177.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]24/D −3.7°, c = 5 in methanol
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)