Merck
725196
Sigma-Aldrich
2,4-二溴吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Br2N
CAS号:
分子量:
236.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
35-40 °C
SMILES 字串
Brc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI 密鑰
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1