Merck
722820
Sigma-Aldrich
3-甲氧基-4-羟基肉桂酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
4-羟基-3-甲氧基肉桂酸-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3(OCH3)13CH=13CH13CO2H
分子量:
197.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i3+1,5+1,10+1
InChI 密鑰
KSEBMYQBYZTDHS-SQDGEFSZSA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)