Merck
606154
Sigma-Aldrich
香草醛-甲氧基-13C
99 atom % 13C
别名:
4-羟基-3-甲氧基-13C-苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC7H8O3
CAS号:
分子量:
153.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1+1
InChI 密鑰
MWOOGOJBHIARFG-OUBTZVSYSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
閃點(°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)