Merck
722774
Sigma-Aldrich
反-9-十六烯酸-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
棕榈烯酸-1,2,3,7,8-13C5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C11H30O2
分子量:
259.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
InChI 密鑰
SECPZKHBENQXJG-JUEUFVFDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)