Merck
70055
Supelco
肉豆蔻酸甲酯
analytical standard
别名:
反-9-十四烯酸甲酯, 反-9-十四碳烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28O2
CAS号:
分子量:
240.38
Beilstein:
5251691
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6+
InChI 密鑰
RWIPSJUSVXDVPB-VOTSOKGWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)