Merck
720313
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三氟甲基)嘧啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2ClF3N2
CAS号:
分子量:
182.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
48-52 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI 密鑰
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
160.0 °F - closed cup
閃點(°C)
71.1 °C - closed cup