Merck
卤化杂环化合物
2-溴-3-吡啶甲醛:与正交反应醛基发生Suzuki偶联的卤代吡啶
杂环化合物是一类带有至少一个非碳的环状有机化合物,而卤代杂环化合物则是连接有一个或多个卤素原子(溴、氯、氟或碘)的杂环化合物。卤代杂环之所以很重要,是因为它们在合成化学中可用作合成其他有机化合物的载体。可通过在杂环反应中对它们的结构进行修饰,实现对其功能的操纵。有机氯化合物是用于合成反应的最广泛基团之一。
天然杂环化合物对于活细胞的代谢不可或缺。其中,杂环碱基(如嘧啶和嘌呤)是DNA所固有的,在氨基酸中,吲哚模序出现在色氨酸中,而吡咯烷模序出现在脯氨酸中。许多合成型杂环均具有药理活性,并得到了药物化学家的广泛研究;其他合成型杂环则可用作农药、工业抗氧化剂、共聚物或各种合成中间体中的配体(即NHC)。
我们提供3,000多种多样化卤代杂环,其中不仅包括我们自己的核心产品,也有来自合作伙伴的化合物。我们还提供行业内最为全面的杂环合成砌块,它们可用于包括锂化和钯催化交叉偶联在内的多种合成方案。
您可借助我们的一站式化学试剂解决方案实现科学突破。我们的卤代杂环化合物产品组合包括:
  • 有机氟杂环化合物
  • 有机氯杂环化合物
  • 有机溴杂环化合物
  • 有机碘杂环化合物