Merck
717991
Sigma-Aldrich
硫代乙氧基锂
80%
别名:
Lithium ethanethiolate, Lithium ethyl sulfide, Lithium ethyl thiolate, Lithium ethylmercaptide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5LiS
CAS号:
分子量:
68.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
80%
形狀
solid
mp
316-333 °C
SMILES 字串
[Li]SCC
InChI
1S/C2H6S.Li/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JPSNJFMTQIIVFG-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for preparation of:
  • Microwave-assisted cleavage of aryl methyl ethers
  • Triply thiolate-bridged diiron complexes
  • (+)-batzelladine A and (-)-batzelladine D
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2