Merck
71916
Sigma-Aldrich
2-丙烷硫醇钠
technical, ≥90.0% (RT)
别名:
2-丙硫醇 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHSNa
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
3618618
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
≥90.0% (RT)
形狀
powder
SMILES 字串
CC(C)S[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NQHKCHWQDDWQJR-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 联苯和双烷基四磺酸-配位聚合物的新型连接分子:本文讨论了2-丙硫酸钠在新型配位聚合物合成中的应用。本文详细介绍了过程和由此产生的化学结构,提供了对这些材料在各个领域的潜在应用的见解(F Behler, MS Wickleder, J Christoffers - ARKIVOC, 2015)。
其他說明
用于合成各种硫酯和硫醚的中间体。由多卤化物经聚(异丙基硫醚)合成聚巯基-芳烃
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)