主要文件
8.22284
Sigma-Aldrich
Sodium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
别名:
Sodium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na
CAS号:
分子量:
22.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141806
酶委員會索引編號:
231-132-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.6 hPa ( 400 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>115 °C
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChI 密鑰
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Content at Na: ≥ 99.0 %
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
179.6 °F
閃點(°C)
82 °C