Merck
717061
Sigma-Aldrich
4,4-二氟-L-脯氨酸酰胺 盐酸盐
97%
别名:
(S)-4,4-二氟吡咯烷-2-甲酰胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9ClF2N2O
分子量:
186.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]/D −23±5°, c = 0.5 in H2O
官能基
amide
fluoro
SMILES 字串
Cl.NC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1
InChI
1S/C5H8F2N2O.ClH/c6-5(7)1-3(4(8)10)9-2-5;/h3,9H,1-2H2,(H2,8,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI 密鑰
RRQDQYAEZGKHOB-DFWYDOINSA-N
應用
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride can be used as a building block in the synthesis of cyanopyrrolidine based DPP-IV inhibitors.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and structure-activity relationships of potent 3-or 4-substituted-2-cyanopyrrolidine dipeptidyl peptidase IV inhibitors
Fukushima H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(23), 6053-6061 (2004)