Merck
715794
Sigma-Aldrich
1-(3-氨丙基)-2-甲基-1H-咪唑
96%
别名:
3-(2-甲基-1H-咪唑-1-基)丙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13N3
CAS号:
分子量:
139.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.517
密度
1.028 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES 字串
Cc1nccn1CCCN
InChI
1S/C7H13N3/c1-7-9-4-6-10(7)5-2-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
InChI 密鑰
NDUDHWBKFFJGMA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)