About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H23NO5
CAS号:
分子量:
249.30
Beilstein:
4671177
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
115 °C/0.08 mmHg (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES 字串
NCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H23NO5/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11H,1-10,12H2
InChI 密鑰
AGNCFNQAIMILOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter