Merck
11378
Sigma-Aldrich
氮杂-12-冠醚-4
≥97.0%
别名:
1,4,7-三氧杂-10-氮杂环十二烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17NO3
CAS号:
分子量:
175.23
Beilstein:
4175236
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0%
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
54-58 °C
官能基
ether
SMILES 字串
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
InChI 密鑰
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
合成套索醚衍生物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
G.W. Gokel and J.E. Trafton et al.
Cation Binding by Macrocycles null
K.A. Arnold et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5652-5652 (1988)