Merck
714763
Sigma-Aldrich
二羰基五甲基环戊二烯铑
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15O2Rh
CAS号:
分子量:
294.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
85-87 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.2CO.Rh/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;2*1-2;/h1-5H3;;;
InChI 密鑰
WLEZSLNXJZXKGT-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst for:
  • Dehydrogenative germylation of olefins
  • Cyclotrimerization of acetylenes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)