Merck
701211
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮酰双(亚乙基)化铑(I)
95%
别名:
Bis(η2-ethene)(2,4-pentanedionato-κOO′)-rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) acetylacetonate, 乙酰丙酮二(乙烯)铑, 乙酰丙酮二乙烯铑配合物, 二(乙烯)乙酰丙酮铑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15O2Rh
CAS号:
分子量:
258.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
141-142 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChI 密鑰
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
一般說明
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) is a coordination compound commonly used as a precursor to synthesize mononuclear rhodium complexes. In addition, it is also used as a catalyst in asymmetric arylation reactions.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)