Merck
712221
Sigma-Aldrich
Boc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
(S)-2-(Boc-氨基)-4-戊炔酸, Boc-L-2-炔丙基甘氨酸, Boc-Pra-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO4
CAS号:
分子量:
213.23
Beilstein:
5739897
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
光學活性
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
相關產品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)