Merck
157317
Sigma-Aldrich
环丙基三苯基溴化鏻
98%
别名:
NSC 110599
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H5P(C6H5)3Br
CAS号:
分子量:
383.26
Beilstein:
4170278
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178-181 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Used for electrolytic polarization of Zn
Studied for potential antitumor activity
Reactant for synthesis of:
  • Keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions
  • Cycloporpylidenemethylarylethynynes
  • Dipeptides containing azabicyclo[3.1.0]hexane
Reactant for hydroalkynylation
Wittig 试剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)