Merck
304131
Sigma-Aldrich
溴化(2-羟乙基)三苯基磷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2P(C6H5)3Br
CAS号:
分子量:
389.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
217-219 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phosphine
SMILES 字串
[Br-].OCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.BrH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant involved in olefination of activated imines
Modifier of PET nanocomposite fibers with functionalized multiwalled carbon nanotubes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)