Merck
216410
Supelco
Amberlyst® A21 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
别名:
弱阴离子交换树脂 (DMA)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
产品名称
Amberlyst ® A21 游离碱, free base
蒸汽密度
<1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
17 mmHg ( 20 °C)
形狀
beads
自燃溫度
800 °F
濕度
56-62%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene divinylbenzene (macroporous)
基質活性組
dimethylamino
粒徑
22-30 mesh
490-690 μm
容量
1.3 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
大孔树脂 A21 是一种中性离子交换树脂,固体碱催化醛和丙二腈与各种活性亚甲基化合物的三元反应,合成一系列吡喃环杂环化合物。使用固体碱是通过消除涉及危险有机溶剂的色谱纯化,生成高度绿色的方案,并且易于回收和重复使用催化剂。大孔树脂 A21 用作流化床树脂。流化床反应器允许在流动系统中使用聚合物支撑 (PS) 有机反应的凝胶型微球。1-氧代茚-2-羧酸甲酯与甲基乙烯基酮在甲苯中的 Michael 反应可通过大孔树脂 A21 流化床在 50°C 下获得。
應用
采用大孔树脂® A21 游离碱制备催化剂。
特點和優勢
带烷基胺官能团的弱碱性、大网格树脂。
法律資訊
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Frederic Bonfils et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(3), 493-497 (2006-02-01)
The Michael reaction between methyl 1-oxoindan-2-carboxylate and methyl vinyl ketone was achieved successfully by pumping solutions of the reactants in toluene through a fluid bed of Amberlyst A21 at 50 degrees C. The use of a fluid bed reactor is
Amberlyst A21: A reusable solid catalyst for green synthesis of pyran annulated heterocycles at room temperature.
Bihani, Manisha, et al.
Comptes Rendus Chimie, 16, 419-426 (2013)
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)
Global Trade Item Number
货号GTIN
216410-5G4061833320006
216410-1KG4061826749845
216410-250G4061838508034